Få mere at vide
(2-Nitrophenyl)phenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrodiphenylamine |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-9-5-4-8-11(12)13-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Formel vægt | 214.0742 |