Få mere at vide
2-Nitrophenyl Phenyl Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vægt | 231.0354 |