Få mere at vide
2-Nitrophenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Nitrophenyl isothiocyanat kan reagere med pyridin-2-ylamin for at få 2-nitrophenyl(2-pyridyl)thiourea. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Nitrophenyl isothiocyanat kan reagere med pyridin-2-ylamin for at få 2-nitrophenyl(2-pyridyl)thiourea. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Hydrolyserer
med vand.
Notesbutik
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenyl isothiocyanate |
| CAS | 2719-30-4 |
| Smeltepunkt | 73 °C til 76 °C |
| Kogepunkt | 135 °C til 137 °C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Irriterende |
| Molekylær formel | C7H4N2O2S |
| MDL nummer | MFCD00007092 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Nitrophenyl isothiocyanate
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.