Få mere at vide
2-Nitrophenyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 10522471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522471 25 g Glasflaske 25g
10319310 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1523.65 DKK / 25g
    Spare 206.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3320-86-3 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3320-86-3
Molekylær formel C7H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.12
InChI nøgle JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
PubChem CID 76834
IUPAC navn 1-isocyanato-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenyl isocyanate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38,0 °C til 41,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 135,0 °C til 137,0 °C (17,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4NCO
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i toluen
Formel vægt 164.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.