Få mere at vide
Melford 2-nitrophenyl-β -D-Xylopyranosid
Artikelnummer. 30018596
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30018596 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30018596 Leverandør Melford Leverandørnr. N638000.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -Xylosidase.
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -Xylosidase. Beskyt mod fugt.