Få mere at vide
2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 369-07-3 |
| MDL nummer | MFCD00063255 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.25 |
| Grad | Research |