Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 195,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Specifik rotationstilstand | −70° (20 °C c=1,H2O) |
| Vis mere |