Få mere at vide
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid, 99%
Artikelnummer. 10225370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225370 5 g Glasflaske 5g
10513681 1 g Glasflaske 1g
10733334 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128820050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 369-07-3 | C12H15NR.8 | 301,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-07-3
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.25
MDL nummer MFCD00063255
InChI nøgle KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −70° (20 °C c=1,H2O)
Specifik rotation −70.00
Formel vægt 301.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver