Få mere at vide
2'-Nitrophenyl-Beta-D-xylopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30470306
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30470306 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30470306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN508950250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Molekylær formel C11 H13 N O7
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
SMIL O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 271.22
Formel vægt 271.0692