Få mere at vide
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid, 98+%
Description
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid er enβ -Galactosidase substrat til kolorimetrisk og EIA applikationer; modstykke til udbredt anvendt pNPP/alkalisk phosphatase-substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid er enβ -Galactosidase substrat til kolorimetrisk og EIA applikationer; modstykke til udbredt anvendt pNPP/alkalisk phosphatase-substrat.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 20 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside |
| Smeltepunkt | ∽192 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 92207 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −68° (c=1 i vand) |
| Formel vægt | 301.25 |
| Procent renhed | ≥98% |