Få mere at vide
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323086
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323086 1 g 1g
11333086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10939.03
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid er enβ -Galactosidase substrat til kolorimetrisk og EIA applikationer; modstykke til udbredt anvendt pNPP/alkalisk phosphatase-substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid er enβ -Galactosidase substrat til kolorimetrisk og EIA applikationer; modstykke til udbredt anvendt pNPP/alkalisk phosphatase-substrat.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 20 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-07-3
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.251
MDL nummer MFCD00063255
InChI nøgle KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Smeltepunkt ∽192°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 92207
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −68° (c=1 in Water)
Formel vægt 301.25
Procent renhed ≥98%