Få mere at vide
Melford 2-Nitrophenyl-BD-glucopyranosid
Artikelnummer. 30018617
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018617 100 mg
30018619 10 g
30018618 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018617 Leverandør Melford Leverandørnr. N810200.1
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-Glucosidase.
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-Glucosidase.