Få mere at vide
2’-Nitrophenyl 2,3-Di-O-acetyl-Beta-D-xylopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Nitrophenyl 2,3-Di-O-acetyl-beta-D-xylopyranoside |
| CAS | 162088-91-7 |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2'-Nitrophenyl 2,3-Di-O-Acetyl-B-D-Xylopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O8/c1-8(18)16-13-14(24-9(2)19)11(20)7-23-15(13)25-12-6-4-3-5-10(12)17(21)22/h3-6,11,13-15,20H,7H2,1-2H3,(H,16,18)/t11-,13-,14+,15+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4R,5R)-3-acetamido-5-hydroxy-2-(2-nitrophenoxy)oxan-4-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.31 |
| Formel vægt | 354.1063 |