Få mere at vide
2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30469732
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30469732 25 g
1 options
Artikelnummer. 30469732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49690525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Molekylær formel C6 H5 N O3
Mængde 25 g
Synonym Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
SMIL Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitrofenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269