Få mere at vide
2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30468557
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30468557 100 g
1 options
Artikelnummer. 30468557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496905100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Molekylær formel C6 H5 N O3
Mængde 100 g
Synonym Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
SMIL Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitrofenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Formel vægt 139.0269