Få mere at vide
2-Nitrophenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899330
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899330 500 g
15889330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899330 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8067900500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-75-5
Grad Research
Molekylær formel 2-(NO2)C6H4OH
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Tekniske data
Smeltepunkt 44°C
Kogepunkt 215°C to 216°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00011688
Mængde 500 g
Synonym 2-Nitrophenol, o-Nitrophenol, 2-Nitrophenol