Få mere at vide
2-Nitrophenol Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenol Potassium Salt |
| CAS | 824-38-4 |
| Molekylær formel | C6H4KNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Potassium 2-nitrophenolate, Potassium 2-nitrophenoxide, Potassium o-nitrophenolate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3.K/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | O=N(C1=C(O[K])C=CC=C1)=O |
| IUPAC navn | potassium 2-nitrophenolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 176.98 |