Få mere at vide
2-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 10705411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10705411 1 kg Glasflaske 1kg
10533871 5 g Glasflaske 5g
10316680 100 g Glasflaske 100g
10376720 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10705411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128740010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-75-5
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00011688
InChI nøgle IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC navn 2-nitrophenol
SMIL OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43,0 °C til 47,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 214,0 °C til 216,0 °C
Flammepunkt 108 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4OH
Mængde 1 kg
FN nummer 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Merck Index 15, 6707
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone, kloroform, benzen, kulstofdisulfid, alkalihydroxider og toluen
Viskositet 1,35 mPa (80 °C)
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske