Få mere at vide
2-Nitrophenol, ≥99% (HPLC), For Environmental Analysis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663970 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15663970 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663970 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3344425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
for environmental analysis,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Smeltepunkt 45°C
Farve Yellow
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 102°C (215.6°F)
Infrarødt spektrum Conforms to structure
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H5NO3
Lineær formel O2NC6H4OH
MDL nummer MFCD00011688
Mængde 25 g
FN nummer UN1663
Beilstein 775403
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
InChI nøgle IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 2-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Formel vægt 139.11g/mol
Procent renhed ≥99% (HPLC)