Få mere at vide
2-nitrophenol, 98%
Beskrivelse
2-Nitrophenol er en byggesten, der bruges som syre-base-indikator og korrosionsinhibitor til aluminium-kobberlegering. Det bruges også til at fremstille farvestoffer, malingfarve, gummikemikalier og stoffer, der dræber skimmelsvampe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrophenol er en byggesten, der bruges som syre-base-indikator og korrosionsinhibitor til aluminium-kobberlegering. Det bruges også til at fremstille farvestoffer, malingfarve, gummikemikalier og stoffer, der dræber skimmelsvampe.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,1 g
/L ved 20 C), ethanol, °chloroform, alkohol og acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenol |
| Smeltepunkt | 44 °C til 48 °C |
| Tæthed | 1.26 |
| Kogepunkt | 214 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | 108 °C (226 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1663 |
| Beilstein | 775403 |
| Merck Index | 14,6620 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Nitrophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Nitrophenol