Få mere at vide
2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenol-d4 |
| CAS | 93951-78-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 H N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol','6-nitro- (9CI), 2-Nitrophenol-D4, 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetradeuterionitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene-d4, o-Nitrophenol-d4, 2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.1334 |
| Formel vægt | 143.0521 |