Learn More
2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenol-d4 |
| CAS | 93951-78-1 |
| Molekylær formel | C6 D4 H N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-nitro- (9 CI), 2-Nitrophenol-D4, 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetradeuterionitrobenzene, o-Hydroxynitrobenzene-d4, o-Nitrophenol-d4, 2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(O)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.1334 |
| Formel vægt | 143.0521 g/mol |
| Show More |