missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitrophenol-13C6, TRC

Artikelnummer. 30470852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470852 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4969085MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenol-13C6
CAS 1675732-68-9
Molekylær formel 13C6H5NO3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL O=[N]([13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=[13C]1O)=O
IUPAC navn 2-nitrophenol-13C6
Molekylvægt (g/mol) 145.06
Formel vægt 145.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.