missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenol-13C6 |
| CAS | 1675732-68-9 |
| Molekylær formel | 13C6H5NO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O=[N]([13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=[13C]1O)=O |
| IUPAC navn | 2-nitrophenol-13C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.06 |
| Formel vægt | 145.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?