Få mere at vide
2-Nitronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitronaphthalene |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| Formel vægt | 173.0477 |