Få mere at vide
2-nitroimidazol, 98%
Artikelnummer. 11353137
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353137 100 mg 100mg
11343137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13546.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113,08 g/mol
2-Nitroimidazol, bruges som et antibiotikum i lægemiddelindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Nitroimidazol, bruges som et antibiotikum i
lægemiddelindustrien.
Opløselighed
Det er lidt opløseligt i vand. Opløselig i acetone, butylacetat, ethanol, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, vandfri syrer.. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-73-1
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00005185
InChI nøgle YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
IUPAC navn 2-nitro-lH-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroimidazole
Smeltepunkt ∽287 °C (dekomponering)
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 116444
Merck Index 14,921
Opløselighedsinformation Den er let opløselig i vand. Opløselig i acetone, butylacetat, ethanol, ethylacetat og methanol.
Formel vægt 113.08
Procent renhed 98%