Få mere at vide
2-Nitroimidazole, 98%
Artikelnummer. 10645072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10645072 250 mg Glass bottle 250mg
10095903 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10645072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187572500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-73-1
Molekylær formel C3H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 113.08
MDL nummer MFCD00005185
InChI nøgle YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
IUPAC navn 2-nitro-1H-imidazole
SMIL [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 287°C
Farve Green-Khaki to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 914
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkaline h2o- insoluble in acidic h2o,soluble in methanol,ethanol,acetone,ethyl,acetate and butyl acetate,practically insoluble in ether and chloroform
Formel vægt 113.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitroimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.