Få mere at vide
2-Nitrofuran, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrofuran |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| Formel vægt | 113.0113 |