Få mere at vide
2-nitrofluoren, 98%
Artikelnummer. 15472078
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472078 25 g 25g
15462078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55744.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-57-8
Molekylær formel C13H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00001117
InChI nøgle XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
PubChem CID 11831
ChEBI CHEBI:1224
IUPAC navn 2-nitro-9H-fluoren
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrofluorene
Smeltepunkt 156 °C til 158 °C
Farve Hvid til Brun
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver