Få mere at vide
2-nitrofluoren, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrofluorene |
| Smeltepunkt | 156 °C til 158 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 211.22 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |