Få mere at vide
2-nitroethanol, TRC
Artikelnummer. 30469006
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469006 1 g
1 options
Artikelnummer. 30469006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4918401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Molekylær formel C2H5NO3
Mængde 1 g
Synonym 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
InChI formel InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
SMIL OCC[N+]([O-])=O
IUPAC navn 2-nitroethanol
Molekylvægt (g/mol) 91.07
Formel vægt 91.0269