Få mere at vide
2-Nitroethanol, tech. 80%
Artikelnummer. 11433268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433268 100 g 100g
11413268 5 g 5g
11423268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17681.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-48-9
Molekylær formel C2H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 91.066
MDL nummer MFCD00007405
InChI nøgle KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC navn 2-nitroethanol
SMIL C(CO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroethanol
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 1.27
Kogepunkt 194 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4451
Mængde 100 g
Beilstein 1633753
Formel vægt 91.07
Procent renhed 80%
Grad Teknisk