Få mere at vide
2-nitroethanol, 97%
Artikelnummer. 10102374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10102374 5 g Glasflaske 5g
10684925 25 g Glasflaske 25g
10192944 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10102374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397960050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 625-48-9 | C2H5NR.3 | 91,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-48-9
Molekylær formel C2H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 91.07
MDL nummer MFCD00007405
InChI nøgle KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC navn 2-nitroethanol
SMIL C(CO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroethanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.2920g/mL
Kogepunkt 203.0°C to 206.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.292
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 91.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitroethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.