Få mere at vide
2-Nitrodibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30483353
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483353 10 g
30481671 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49583510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6639-36-7
Molekylær formel C12 H7 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 229.25
Synonym Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
IUPAC navn 2-nitrodibenzothiophen
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrodibenzothiophene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Formel vægt 229.0197