Få mere at vide
2-nitrochalcon, 97%
Artikelnummer. 11493358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493358 25 g 25g
11483358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17763.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253,257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7473-93-0
Molekylær formel C15H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 253.257
MDL nummer MFCD00031069
InChI nøgle KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5337611
IUPAC navn (E)-3-(2-nitrophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrochalcone
Smeltepunkt 124 °C til 128 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 253.26
Procent renhed 97%