Få mere at vide
2-Nitrochalcone, 97%
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrochalcone |
| Smeltepunkt | 124°C to 128°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 253.26 |
| Procent renhed | 97% |