missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrobiphenyl-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobiphenyl-D9 |
| CAS | 38537-53-0 |
| Molekylær formel | C12 D9 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4,4',5,5',6-d9, 6'-nitro- (9 CI), 2-Nitrobiphenyl-2',3,3',4,4',5,5',6,6'-d9, 2-Nitrobiphenyl-D9, 2-Nitrobiphenyl-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.2608 |
| Formel vægt | 208.1198 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?