Få mere at vide
2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 64420-97-9 |
| Molekylær formel | C12H4D5NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5','2'-nitro- (9CI), 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2-Nitrobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, 2-Nitrobiphenyl-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.24 |
| Formel vægt | 204.0947 |