Få mere at vide
2-Nitrobenzylcyanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzylcyanide |
| CAS | 610-66-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetonitrile','2-nitro-, Acetonitrile','(o-nitrophenyl)- (7CI,8CI), 2-Nitrobenzeneacetonitrile, (2-Nitrophenyl)acetonitrile, (o-Nitrophenyl)acetonitrile, 2-Nitrobenzyl cyanide, NSC 99338, o-Nitrobenzacetonitrile, o-Nitrobenzyl cyanide, 2-Nitrophenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N |
| IUPAC navn | 2-(2-nitrophenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vægt | 162.0429 |