Få mere at vide
2-Nitrobenzoyl chloride, 95%
Artikelnummer. 10582631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582631 25 g Glass bottle 25g
10286570 5 g Glass bottle 5g
10445485 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-14-0
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.57
MDL nummer MFCD00007131
InChI nøgle BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
IUPAC navn 2-nitrobenzoyl chloride
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzoyl chloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17°C to 20°C
Farve Brown to Yellow
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Lineær formel O2NC6H4COCl
Brydningsindeks 1.5666 to 1.5686
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 185.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.