Få mere at vide
2-Nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30482598
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30482598 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30482598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN495018100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Molekylær formel C7 H4 F3 N O2
Mængde 100 mg
Synonym Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)-
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 1-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 191.107
Formel vægt 191.0194