Få mere at vide
2-nitrobenzosyre, TRC
Artikelnummer. 30474238
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30474238 10 g
1 options
Artikelnummer. 30474238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49351510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzoic acid
CAS 552-16-9
Molekylær formel C7 H5 N O4
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219