Få mere at vide
2-nitrobenzhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11469247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469247 5 g 5g
11479247 25 g 25g
11489247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21330.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181,151 g/mol
Reaktionen af 2,3-dichlor-1,4-naphthoquinon med p-nitrobenzhydrazid giver det disubstituerede produkt bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktionen af 2,3-dichlor-1,4-naphthoquinon med p-nitrobenzhydrazid
giver det disubstituerede produkt bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinon.
Opløselighed Opløselig i methanol
(næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-26-8
Molekylær formel C7H7N3O3
Molekylvægt (g/mol) 181.151
MDL nummer MFCD00007598
InChI nøgle LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3781218
IUPAC navn 2-nitrobenzohydrazid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzhydrazide
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Mængde 5 g
Beilstein 394754
Opløselighedsinformation Soluble in methanol(almost transparency).
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%