Få mere at vide
2-Nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10571181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571181 100 g Glasflaske 100g
10561181 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128431000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1694-92-4
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.61
MDL nummer MFCD00007430
InChI nøgle WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC navn 2-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 63,0 °C til 67,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO2ClC6H4NO2
Mængde 100 g
Beilstein 11, 67
Fieser 06,419
Formel vægt 221.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.