Få mere at vide
2-Nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11457084
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457084 100 g 100g
11447084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21522.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.30 DKK
    758.65 DKK / 100g
    Spare 84.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221,611 g/mol
2-Nitrobenzensulfonylchlorid fungerer som et reagens til dannelse af 2-nitrobenzensulfonylderivater af alkoholer og aminer. Det er også involveret i den selektive spaltning med thiophenol uden forskydning af nitrogruppen. Yderligere anvendes det til fremstilling af reninhæmmere. Ud over dette finder det anvendelse som et antikonvulsivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrobenzensulfonylchlorid fungerer som et reagens til dannelse af 2-nitrobenzensulfonylderivater af alkoholer og aminer. Det er også involveret i den selektive spaltning med thiophenol uden forskydning af nitrogruppen. Yderligere anvendes det til fremstilling af reninhæmmere. Ud over dette finder det anvendelse som et antikonvulsivt middel.
Opløselighed
Opløseligt i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid, ethylacetat og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1694-92-4
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.611
MDL nummer MFCD00007430
InChI nøgle WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC navn 2-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 64 °C til 69 °C
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 521155
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid, ethylacetat og dimethylformamid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 221.62
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.