Få mere at vide
2-Nitrobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11447084
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447084 25 g 25g
11457084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21522.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221,611 g/mol
2-Nitrobenzensulfonylchlorid fungerer som et reagens til dannelse af 2-nitrobenzensulfonylderivater af alkoholer og aminer. Det er også involveret i den selektive spaltning med thiophenol uden forskydning af nitrogruppen. Yderligere anvendes det til fremstilling af reninhæmmere. Ud over dette finder det anvendelse som et antikonvulsivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrobenzensulfonylchlorid fungerer som et reagens til dannelse af 2-nitrobenzensulfonylderivater af alkoholer og aminer. Det er også involveret i den selektive spaltning med thiophenol uden forskydning af nitrogruppen. Yderligere anvendes det til fremstilling af reninhæmmere. Ud over dette finder det anvendelse som et antikonvulsivt middel.
Opløselighed
Opløseligt i toluen, tetrahydrofuran, methylenchlorid, ethylacetat og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1694-92-4
Molekylær formel C6H4ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 221.611
MDL nummer MFCD00007430
InChI nøgle WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC navn 2-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 64°C to 69°C
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 521155
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride,ethyl acetate and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formel vægt 221.62
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride