missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 365-33-3 |
| Molekylær formel | C6 H4 N3 O2 . B F4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-nitrobenzenediazonium;tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.92 |
| Formel vægt | 237.0333 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?