Få mere at vide
2-Nitrobenzenboronsyre pinacolester, 98+%
Artikelnummer. 11324346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324346 5 g 5g
11314346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19963.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190788-59-1
Molekylær formel C12H16BNO4
Molekylvægt (g/mol) 249.07
MDL nummer MFCD02179447
InChI nøgle VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3699568
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 42 °C til 44 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7708824
Formel vægt 249.08
Procent renhed ≥98%