Få mere at vide
2-nitrobenzenboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344865 5 g 5g
11334865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17988.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5570-19-4 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5570-19-4
Molekylær formel C6H6BNO4
Molekylvægt (g/mol) 166.93
MDL nummer MFCD00161358
InChI nøgle SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
PubChem CID 2773548
IUPAC navn (2-nitrophenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 149°C to 151°C
Mængde 5 g
Beilstein 3032097
Formel vægt 166.93
Procent renhed 96%