Få mere at vide
2-Nitrobenzene-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzene-1,4-diol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H |
| Formel vægt | 155.0219 |